1-Chloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoethane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Chloro-2-iodo-1,1,2-trifluoroethane
PC1934-25G PC1934-5G PC1934-100G
APOSPC1934-25GEA 273 EUR
APOSPC1934-25G APOSPC1934-5G APOSPC1934-100G
1-Chloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoethane 97%
1-Chloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoethane
Formule: C₂HClF₃I
Kookpunt: 77 °C/630mmHg
Dichtheid: 2,181 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042138
CAS nummer: 354-26-7
EINECS: 206-553-6