3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
PC1935-25G PC1935-5G PC1935-10G
APOSPC1935-25GEA 81.8 EUR
APOSPC1935-25G APOSPC1935-5G APOSPC1935-10G
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
Smeltpunt: 84…88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06823965
CAS nummer: 94022-99-8
EINECS: 301-594-7