4-Chloro-6-methyl-5-nitro-2-(trifluoromethyl)quinoline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1936M-1G PC1936M-5G
APOSPC1936M-1GEA 26.3 EUR
APOSPC1936M-1G APOSPC1936M-5G
4-Chloro-6-methyl-5-nitro-2-(trifluoromethyl)quinoline 95%
4-Chloro-6-methyl-5-nitro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₁H₆ClF₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00126373
CAS nummer: 175203-61-9