2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene, 1-Chloro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC1940-100G PC1940-25G PC1940-500G
APOSPC1940-100GEA 24.9 EUR
APOSPC1940-100G APOSPC1940-25G APOSPC1940-500G
2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride 98%
2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
Kookpunt: 102…103 °C/5mmHg
Smeltpunt: 22 °C
Dichtheid: 1,527 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007296
CAS nummer: 777-37-7
EINECS: 212-287-1