2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
PC1942-1G PC1942-5G
APOSPC1942-1GEA 22 EUR
APOSPC1942-1G APOSPC1942-5G
2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039323
CAS nummer: 162101-31-7