Tetrabutylammonium fluoride 1.0 M in THF
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
PC1945-1L
PC1945-250ML
APOSPC1945-1LEA
249
EUR
APOSPC1945-1L
APOSPC1945-250ML
Tetrabutylammonium fluoride 1.0 M in THF
Tetrabutylammonium fluoride
Formule:
C₁₆H₃₆FN Kookpunt: 65…67 °C Dichtheid: 0,903 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: –17 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00011747 CAS nummer: 429-41-4 EINECS: 207-057-2 UN: 1993 ADR: 3,III |