Methyl perfluoro-3,6-dioxaheptanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1947-25G
PC1947-5G
PC1947-100G
APOSPC1947-25GEA
190
EUR
APOSPC1947-25G
APOSPC1947-5G
APOSPC1947-100G
Methyl perfluoro-3,6-dioxaheptanoate
Methyl perfluoro-3,6-dioxaheptanoate
Formule:
C₆H₃F₉O₄ MW: 310.07 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03094140 CAS nummer: 39187-41-2 |