4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1950-1KG PC1950-250G PC1950-5KG
APOSPC1950-1KGEA 36.6 EUR
APOSPC1950-1KG APOSPC1950-250G APOSPC1950-5KG
4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
Kookpunt: 220…223 °C
Smeltpunt: –2 °C
Dichtheid: 1,511 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007084
CAS nummer: 121-17-5
UN: 2307
ADR: 6.1,II