2-Amino-3-fluoropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC1957-25G
PC1957-5G
PC1957-100G
APOSPC1957-25GEA
114
EUR
APOSPC1957-25G
APOSPC1957-5G
APOSPC1957-100G
2-Amino-3-fluoropyridine 98%
2-Amino-3-fluoropyridine
Formule:
C₅H₅FN₂ Smeltpunt: 39…45 °C Vlampunt: 91 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04114135 CAS nummer: 21717-95-3 |