5-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1960-100G PC1960-25G
APOSPC1960-100GEA 93.7 EUR
APOSPC1960-100G APOSPC1960-25G
5-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride 99%
5-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
Kookpunt: 222…224 °C
Smeltpunt: 21…22 °C
Dichtheid: 1,526 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007298
CAS nummer: 118-83-2
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III