2-Amino-5-chloro-3-fluoropyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-Chloro-3-fluoro-2-pyridylamine, 5-Chloro-3-fluoropyridin-2-amine
PC1964-25G PC1964-5G PC1964-100G
APOSPC1964-25GEA 60 EUR
APOSPC1964-25G APOSPC1964-5G APOSPC1964-100G
2-Amino-5-chloro-3-fluoropyridine 95%
2-Amino-5-chloro-3-fluoropyridine
Formule: C₅H₄ClFN₂
MW: 146.55 g/mol
Smeltpunt: 91…95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09878434
CAS nummer: 246847-98-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III