1,3-Difluoro-2-iodobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC19684-5G PC19684-100G PC19684-25G
APOSPC19684-5GEA 22 EUR
APOSPC19684-5G APOSPC19684-100G APOSPC19684-25G
1,3-Difluoro-2-iodobenzene 98%
1,3-Difluoro-2-iodobenzene
Formule: C₆H₃F₂I
Kookpunt: 71 °C/14mmHg
Smeltpunt: 24 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039247
CAS nummer: 13697-89-7