Methyl 3-Amino-2-fluorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC19685-250MG PC19685-1G
APOSPC19685-250MGEA 33.7 EUR
APOSPC19685-250MG APOSPC19685-1G
Methyl 3-Amino-2-fluorobenzoate
Methyl 3-Amino-2-fluorobenzoate
Formule: C₈H₈FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12923265
CAS nummer: 1195768-18-3