Allyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ether 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1975-1G PC1975-25G PC1975-5G
APOSPC1975-1GEA 79.4 EUR
APOSPC1975-1G APOSPC1975-25G APOSPC1975-5G
Allyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ether 97%
Allyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ether
Formule: C₆H₇F₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093320
CAS nummer: 186907-75-5