3-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Amino-5-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 5-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 3-Amino-5-chlorobenzotrifluoride, 3-Amino-5-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 3-Chloro-5-trifluoromethylaniline
PC1984-5G PC1984-1G
APOSPC1984-5GEA 24.9 EUR
APOSPC1984-5G APOSPC1984-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02684210
CAS nummer: 69411-05-8
EINECS: 273-989-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III