2-Amino-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1991-1G PC1991-250MG
APOSPC1991-1GEA 359 EUR
APOSPC1991-1G APOSPC1991-250MG
2-Amino-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Amino-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃F₅N₂
Kookpunt: 85…86 °C/27mmHg
Dichtheid: 1,524 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840199
CAS nummer: 883498-68-8