6-(Trifluoromethyl)uracil 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
4-(Trifluoromethyl)uracil, 2,4-Dihydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine
PC1992-1G
PC1992-5G
PC1992-25G
APOSPC1992-1GEA
103
EUR
APOSPC1992-1G
APOSPC1992-5G
APOSPC1992-25G
6-(Trifluoromethyl)uracil 98%
6-(Trifluoromethyl)uracil
Formule:
C₅H₃F₃N₂O₂ MW: 180.09 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01011762 CAS nummer: 672-45-7 |