2-Amino-5-fluorobenzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1994-1G PC1994-250MG PC1994-5G
APOSPC1994-1GEA 87.9 EUR
APOSPC1994-1G APOSPC1994-250MG APOSPC1994-5G
2-Amino-5-fluorobenzamide 97%
2-Amino-5-fluorobenzamide
Formule: C₇H₇FN₂O
Smeltpunt: 146…148 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03428522
CAS nummer: 63069-49-8