Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1999-1G PC1999-5G PC1999-10G
APOSPC1999-1GEA 35.1 EUR
APOSPC1999-1G APOSPC1999-5G APOSPC1999-10G
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate 99%
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
Kobayashi's Reagent
Formule: C₃₂H₁₂BF₂₄Na
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043323
CAS nummer: 79060-88-1