8-Chloro-6-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200001-1G PC200001-500MG
APOSPC200001-1GEA 212 EUR
APOSPC200001-1G APOSPC200001-500MG
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formule: C₇H₄ClF₃N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22383935
CAS nummer: 1206640-61-0