Ethyl-N-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]carbamothioyl}carbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200004-1G PC200004-500MG
APOSPC200004-1GEA 112 EUR
APOSPC200004-1G APOSPC200004-500MG
Ethyl-N-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]carbamothioyl}carbamate
Ethyl-N-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]carbamothioyl}carbamate
Formule: C₁₀H₉ClF₃N₃O₂S
MW: 327.71 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22383949
CAS nummer: 1206641-15-7