N-(2-Amino-4-fluoro-6-methylphenyl)acetamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200005-1G PC200005-500MG
APOSPC200005-1GEA 314 EUR
APOSPC200005-1G APOSPC200005-500MG
N-(2-Amino-4-fluoro-6-methylphenyl)acetamide
N-(2-Amino-4-fluoro-6-methylphenyl)acetamide
Formule: C₉H₁₁FN₂O
MW: 182.2 g/mol
Smeltpunt: 144…145 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22573532
CAS nummer: 1407516-46-4