Ethyl-2,6-dichloro-5-fluoronicotinate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200006-1G PC200006-5G PC200006-10G
APOSPC200006-1GEA 65.8 EUR
APOSPC200006-1G APOSPC200006-5G APOSPC200006-10G
Ethyl-2,6-dichloro-5-fluoronicotinate 97%
Ethyl-2,6-dichloro-5-fluoronicotinate
Formule: C₈H₆Cl₂FNO₂
Kookpunt: 95…97 °C/2…3mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09757511
CAS nummer: 82671-03-2