4-(Chloromethyl)-1-fluoro-2-iodobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200009-1G PC200009-500MG
APOSPC200009-1GEA 608 EUR
APOSPC200009-1G APOSPC200009-500MG
4-(Chloromethyl)-1-fluoro-2-iodobenzene
4-(Chloromethyl)-1-fluoro-2-iodobenzene
Formule: C₇H₅ClFI
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18396969
CAS nummer: 1261837-89-1