Methyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-cyanoacetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200012-1G PC200012-500MG PC200012-5G
APOSPC200012-1GEA 103 EUR
APOSPC200012-1G APOSPC200012-500MG APOSPC200012-5G
Methyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-cyanoacetate
Methyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-cyanoacetate
Formule: C₁₀H₆ClF₃N₂O₂
MW: 278.62 g/mol
Smeltpunt: 206…208 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16622814
CAS nummer: 658066-43-4