(4-Fluoro-3-iodophenyl)methanol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200014-1G PC200014-250MG PC200014-5G
APOSPC200014-1GEA 228 EUR
APOSPC200014-1G APOSPC200014-250MG APOSPC200014-5G
(4-Fluoro-3-iodophenyl)methanol 96%
(4-Fluoro-3-iodophenyl)methanol
Formule: C₇H₆FIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18396949
CAS nummer: 227609-87-2