Methyl-3-{4-[(2-bromo-5-fluorophenyl)methoxy]phenyl}propanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200021-1G PC200021-500MG
APOSPC200021-1GEA 314 EUR
APOSPC200021-1G APOSPC200021-500MG
Methyl-3-{4-[(2-bromo-5-fluorophenyl)methoxy]phenyl}propanoate
Methyl-3-{4-[(2-bromo-5-fluorophenyl)methoxy]phenyl}propanoate
Formule: C₁₇H₁₆BrFO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22573516
CAS nummer: 1407516-40-8