Methyl-3-fluoro-4-{[(2-hydroxyphenyl)methyl]amino}benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200022-1G PC200022-500MG
APOSPC200022-1GEA 212 EUR
APOSPC200022-1G APOSPC200022-500MG
Methyl-3-fluoro-4-{[(2-hydroxyphenyl)methyl]amino}benzoate
Methyl-3-fluoro-4-{[(2-hydroxyphenyl)methyl]amino}benzoate
Formule: C₁₅H₁₄FNO₃
Smeltpunt: 130…131 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22573519
CAS nummer: 1407522-00-2