Ethyl-3-fluoropyridine-2-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200030-1G PC200030-500MG PC200030-5G
APOSPC200030-1GEA 65.8 EUR
APOSPC200030-1G APOSPC200030-500MG APOSPC200030-5G
Ethyl-3-fluoropyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl-3-fluoropyridine-2-carboxylate
Formule: C₈H₈FNO₂
Smeltpunt: 74…76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11616884
CAS nummer: 1187732-69-9