4,6-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4,6-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
PC200034-1G PC200034-500MG PC200034-5G
APOSPC200034-1GEA 159 EUR
APOSPC200034-1G APOSPC200034-500MG APOSPC200034-5G
4,6-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ol
4,6-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ol
Formule: C₈H₃F₆N₃O
Smeltpunt: >290 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12827802
CAS nummer: 89990-37-4