6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)quinoxalin-2(1H)-one, 6,7-Dichloro-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)quinoxaline
PC200039-1G PC200039-500MG PC200039-5G
APOSPC200039-1GEA 203 EUR
APOSPC200039-1G APOSPC200039-500MG APOSPC200039-5G
6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-one
6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-one
Formule: C₉H₃Cl₂F₃N₂O
Smeltpunt: 242…244 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09801051
CAS nummer: 477857-25-3