2,2,2-Trifluoro-3'-nitroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200041-1G PC200041-25G
APOSPC200041-1GEA 62.9 EUR
APOSPC200041-1G APOSPC200041-25G
2,2,2-Trifluoro-3'-nitroacetophenone
2,2,2-Trifluoro-3'-nitroacetophenone
Formule: C₈H₄F₃NO₃
Smeltpunt: 55…57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00034541
CAS nummer: 657-15-8