2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200042-1G PC200042-500MG
APOSPC200042-1GEA 338 EUR
APOSPC200042-1G APOSPC200042-500MG
2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₁₃H₁₄F₃NO₅
Smeltpunt: 135…136 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09800581
CAS nummer: 561304-40-3