3-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-propanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(3-Hydroxyprop-1-yl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC200043-1G PC200043-500MG PC200043-5G
APOSPC200043-1GEA 271 EUR
APOSPC200043-1G APOSPC200043-500MG APOSPC200043-5G
3-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-propanol
3-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-propanol
Formule: C₇H₉F₃N₂O
Smeltpunt: 79…81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00794530
CAS nummer: 169213-78-9