2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200054-1G PC200054-5G PC200054-10G
APOSPC200054-1GEA 148 EUR
APOSPC200054-1G APOSPC200054-5G APOSPC200054-10G
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile
Formule: C₈H₄ClF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08444379
CAS nummer: 157764-10-8