Ethyl (3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200061-1G PC200061-500MG PC200061-5G
APOSPC200061-1GEA 194 EUR
APOSPC200061-1G APOSPC200061-500MG APOSPC200061-5G
Ethyl (3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetate
Ethyl (3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetate
Formule: C₁₀H₉ClF₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568306
CAS nummer: 1053656-47-5