2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-1,3-benzodiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200063-1G PC200063-500MG
APOSPC200063-1GEA 212 EUR
APOSPC200063-1G APOSPC200063-500MG
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-1,3-benzodiazole
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-1,3-benzodiazole
Formule: C₁₃H₇ClF₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22383952
CAS nummer: 1393845-65-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable