Ethyl-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200068-1G PC200068-500MG PC200068-5G
APOSPC200068-1GEA 55.5 EUR
APOSPC200068-1G APOSPC200068-500MG APOSPC200068-5G
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12498713
CAS nummer: 1171919-08-6