3-Amino-4-fluoro-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200069-1G PC200069-5G
APOSPC200069-1GEA 0 EUR
APOSPC200069-1G APOSPC200069-5G
3-Amino-4-fluoro-1H-indazole
3-Amino-4-fluoro-1H-indazole
Formule: C₇H₆FN₃
Smeltpunt: 172…174 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00119934
CAS nummer: 404827-78-7