Ethyl-4,6-dihydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200071-1G PC200071-500MG PC200071-5G
APOSPC200071-1GEA 271 EUR
APOSPC200071-1G APOSPC200071-500MG APOSPC200071-5G
Ethyl-4,6-dihydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Ethyl-4,6-dihydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Formule: C₉H₈F₃NO₄
Smeltpunt: 217…219 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09881353
CAS nummer: 103900-77-2