1-(tert-Butyl)-6-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200077-1G PC200077-500MG PC200077-5G
APOSPC200077-1GEA 271 EUR
APOSPC200077-1G APOSPC200077-500MG APOSPC200077-5G
1-(tert-Butyl)-6-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
1-(tert-Butyl)-6-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
Formule: C₁₄H₁₄F₃N₃
Smeltpunt: 162…164 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12827797
CAS nummer: 1146221-74-0