2-Trifluoromethyl-quinazolin-4-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(3H)-one
PC200079-1G PC200079-500MG PC200079-5G
APOSPC200079-1GEA 314 EUR
APOSPC200079-1G APOSPC200079-500MG APOSPC200079-5G
2-Trifluoromethyl-quinazolin-4-ol
2-Trifluoromethyl-quinazolin-4-ol
Formule: C₉H₅F₃N₂O
Smeltpunt: 248…251 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01764613
CAS nummer: 26059-81-4