2-Chloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200082-1G PC200082-500MG PC200082-5G
APOSPC200082-1GEA 474 EUR
APOSPC200082-1G APOSPC200082-500MG APOSPC200082-5G
2-Chloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Chloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂ClF₃IN
Smeltpunt: 55…56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12827836
CAS nummer: 1186405-09-3