3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200090-1G PC200090-5G PC200090-250MG
APOSPC200090-1GEA 526 EUR
APOSPC200090-1G APOSPC200090-5G APOSPC200090-250MG
3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₄F₃N₃O₂
Smeltpunt: 118…119 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12827812
CAS nummer: 1186404-88-5