Potassium ethynyltrifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200093-1G PC200093-500MG
APOSPC200093-1GEA 76.4 EUR
APOSPC200093-1G APOSPC200093-500MG
Potassium ethynyltrifluoroborate
Potassium ethynyltrifluoroborate
Formule: C₂HBF₃K
Smeltpunt: 208…212 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10700167
CAS nummer: 892869-21-5