N-Phenyl-2-(trifluoromethyl)pyridin-4-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200101-1G PC200101-500MG PC200101-5G
APOSPC200101-1GEA 676 EUR
APOSPC200101-1G APOSPC200101-500MG APOSPC200101-5G
N-Phenyl-2-(trifluoromethyl)pyridin-4-amine
N-Phenyl-2-(trifluoromethyl)pyridin-4-amine
Formule: C₁₂H₉F₃N₂
Smeltpunt: 135…137 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13190612
CAS nummer: 234112-18-6