6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC200102-1G PC200102-250MG PC200102-5G
APOSPC200102-1GEA 73 EUR
APOSPC200102-1G APOSPC200102-250MG APOSPC200102-5G
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₅F₃N₂
Smeltpunt: 98…99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09994631
CAS nummer: 936009-02-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III