[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200105-1G PC200105-500MG PC200105-5G
APOSPC200105-1GEA 63.2 EUR
APOSPC200105-1G APOSPC200105-500MG APOSPC200105-5G
[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Formule: C₇H₆F₃NO
Kookpunt: 76…78 °C/1mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04117762
CAS nummer: 31181-84-7