2,4-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200112-1G PC200112-500MG PC200112-5G
APOSPC200112-1GEA 213 EUR
APOSPC200112-1G APOSPC200112-500MG APOSPC200112-5G
2,4-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
2,4-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂Cl₂F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12547046
CAS nummer: 1186194-98-8