2,6-Dichloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200116-1G PC200116-500MG
APOSPC200116-1GEA 1070 EUR
APOSPC200116-1G APOSPC200116-500MG
2,6-Dichloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine 90%
2,6-Dichloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆HCl₂F₃IN
Kookpunt: 63…64 °C/0,02mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12827835
CAS nummer: 1186405-02-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III